Learn More
1,4-Dinitrobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404270 5 g 5 g
11414270 25 g 25 g
11424270 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10293.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    41.65€ / 5 g
    Ahorro 4.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
1,4-Dinitrobenzene is used in a study to evaluate the ionization mechanism and solvent effect by novel atmospheric pressure photoionization mass spectrometry in negative ion mode for analysis of some compounds. 1,4-Dinitrobenzene can be used in synthesis of dyes and dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dinitrobenceno se utiliza en un estudio que evalúa el mecanismo de ionización y el efecto disolvente por la nueva espectrometría de masas de fotoionización a presión atmosférica en modo de iones negativos para el análisis de algunos compuestos. El 1,4-dinitrobenceno se puede usar en la síntesis de tintes e intermedios de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (0,8 g/l) a 20 °C.
Notas
Incompatible con bases, metales alcalinos, agentes oxidantes y ácido nítrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-25-4
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.108
Número MDL MFCD00007314
Clave InChI FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
Nombre IUPAC 1,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dinitrobenzene
Punto de fusión 172°C to 176°C
Densidad 1.625
Punto de ebullición 299°C
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3443
Beilstein 1105828
Índice Merck 14,3273
Información de solubilidad Soluble in water. (0.8g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dinitrobenzene