Learn More
1,4-dimetilpirrolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 2555-04-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-4-methyl-2-pyrrolidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-6(8)7(2)4-5/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CN(C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dimetilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.084 |