Learn More
Diclorhidrato de ácido 1,4-dimetilpiperazina-2-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10892611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892611 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10724482 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10526820 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10892611 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13851CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1174064-55-1
Fórmula molecular C7H16Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 231.117
Clave InChI UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 45594293
Nombre IUPAC ácido 1,4-dimetilpiperazina-2-carboxílico;diclorhidrato
SMILES CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.12
Porcentaje de pureza 95%