Learn More
1,4-dimetilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 571-58-4 |
| Fórmula molecular | C12 H12 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Naphthalene, 1,4-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 61779 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dimetilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0939 |