Learn More
1-[4-(Dimetilamino)fenil]-3-(2-hidroxi-3,4-dimetoxifenil)-1,3-propanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-3-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-1,3-propanedione |
| CAS | 1205548-02-2 |
| Fórmula molecular | C19H21NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)15(21)11-16(22)14-9-10-17(24-3)19(25-4)18(14)23/h5-10,23H,11H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(N(C)C)C=C1)CC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2O)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-(dimetilamino)fenil)-3-(2-hidroxi-3,4-dimetoxifenil)propano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 343.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.14 |