Learn More
1,4-dimetil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 656825-59-1 |
| Fórmula molecular | C6 H7 F3 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dimethyl-5-hydroxy-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7F3N2O/c1-3-4(6(7,8)9)10-11(2)5(3)12/h12H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c(O)n(C)nc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetil-5-(trifluorometil)pirazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.051 |