Learn More
1,4-dimetil-3-fenil-1H-pirazol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 610289-35-5 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-10(12-13(2)11(8)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c(O)n(C)nc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetil-5-fenilpirazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 188.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.095 |