Learn More
(1,4-Dimetil-2-piperazinil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713443 1 g 1 g
10173574 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713443 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM07851DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 14675-44-6
Fórmula molecular C7H16N2O
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD00174342
Clave InChI ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
PubChem CID 2779170
Nombre IUPAC (1,4-dimetilpiperazin-2-il)metanol
SMILES CN1CCN(C)C(CO)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 95%