Learn More
1,4-dimetil-2-(4-fenilbutoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene |
| CAS | 500904-64-3 |
| Fórmula molecular | C18 H22 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1,4-dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)-, 1,4-Dimethyl-2-(4-phenylbutoxy)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O/c1-15-11-12-16(2)18(14-15)19-13-7-6-10-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,11-12,14H,6-7,10,13H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dimetil-2-(4-fenilbutoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 254.367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.167 |