Learn More
1,4-Dimetoxinaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408046 1 g 1 g
11418046 5 g 5 g
11428046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14095.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10075-62-4 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dimetoxinaftaleno puede usarse como molécula de referencia durante la síntesis, separación y análisis de naftalenos derivados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10075-62-4
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.226
Número MDL MFCD00052378
Clave InChI FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82337
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxinaftaleno
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxynaphthalene
Punto de fusión 84°C to 85°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2048082
Sinónimo naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 96%