Learn More
1,4-Dimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30376456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376456 100 g -
30376191 500 g 500 g
30387055 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD456380100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-78-7
Fórmula molecular C8 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 138.164
Sinónimo Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxibenceno
SMILES COc1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxybenzene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681