Learn More
1,4-Dimetoxibenceno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182710 100 g Frasco de vidrio 100 g
10589240 500 g Frasco de vidrio 500 g
10409220 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10182710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115411000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-78-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00008401
Clave InChI OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dimethoxybenzene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 58°C
Color Blanco
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(OCH3)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 843
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20 c). Other solubilities: soluble in benzene,alcohol,ethylacetate and,acetone,1g/10mL dioxane
Viscosidad 1.04 mPa.s (65°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.