Learn More
1,4-Dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465203 2500 g 2500 g
11445203 100 g 100 g
11455203 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12822.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,4-Dimethoxybenzene is used as Pharmaceutical Intermediate. It is used in some paints and as a diazo dye. It is also used in perfumes and flavors in order to its floral odor. In addition, it is used on greasy skin, and with sulfur to treat acne, or as a dandruff treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dimetoxibenceno se utiliza como intermediario farmacéutico. Se utiliza en algunas pinturas y como colorante diazo. También se utiliza en perfumes y sabores para su olor floral. Además, se utiliza en la piel grasa y con azufre para tratar el acné, o como un tratamiento anticaspa.
Solubilidad
Soluble en agua (0,83 g/l a 20 °C) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-78-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00008401
Clave InChI OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxybenzene
Punto de fusión 54°C to 58°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Olor Sweet
Cantidad 2500 g
Beilstein 774605
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%