Learn More
1,4-dimetoxi-2-metilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 24599-58-4 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,5-Dimethoxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dimetoxi-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |