Learn More
1,4-dimetoxi-2-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30377772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377772 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30377772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494773250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,5-Dimethoxytoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(C)c1
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxi-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.