Learn More
1,4-dimetoxi-2-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30378587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378587 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30378587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494773500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,5-Dimethoxytoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(C)c1
Nombre IUPAC 1,4-dimetoxi-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837