Learn More
1,4-diisopropilbenceno, TRC
Código de producto. 30388353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388353 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4553805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Fórmula molecular C12 H18
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
Nombre IUPAC 1,4-di(propan-2-il)benceno
Peso molecular (g/mol) 162.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1409