Learn More
1,4-diisopropilbenceno, TRC
Código de producto. 30374618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374618 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30374618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45538025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Fórmula molecular C12 H18
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
Nombre IUPAC 1,4-di(propan-2-il)benceno
Peso molecular (g/mol) 162.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1409