Learn More
1,4-Diisopropilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583511 100 g Frasco de vidrio 100 g
10190352 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10573511 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155211000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-18-5
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.28
Número MDL MFCD00008892
Clave InChI SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylbenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -17.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4[CH(CH3)2]2
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 100 g
Beilstein 05,II,339
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: %iscible with alcohol, ether, benzene, acetone and, ccl4
Nombre IUPAC 1,4-di(propan-2-il)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diisopropylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.