Learn More
1,4-diisocianatobutano, TRC
Código de producto. 30374554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374554 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30374554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451825500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Fórmula molecular C6H8N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMILES O=C=NCCCCN=C=O
Nombre IUPAC 1,4-diisocianatobutano
Peso molecular (g/mol) 140.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.06