Learn More
1,4-Diisocianatobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955681 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173151 1 g Frasco de vidrio 1 g
10318840 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11955681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314380250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4538-37-8
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00075559
Clave InChI OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 350453
Nombre IUPAC 1,4-diisocianatobutano
SMILES C(CCN=C=O)CN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diisocyanatobutane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OCN(CH2)4NCO
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 25 g
Número UN 2206
Gravedad específica 1.1
Sinónimo 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido