Learn More
1,4-diyodooctafluorobutano, TRC
Código de producto. 30374304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374304 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30374304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4925031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Fórmula molecular C4F8I2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Peso molecular (g/mol) 453.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.7962