Learn More
1,4-Diyodooctafluorobutano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495277 25 g 25 g
11485277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22660.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-50-8
Fórmula molecular C4F8I2
Peso molecular (g/mol) 453.84
Número MDL MFCD00042263
Clave InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodooctafluorobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -9°C
Densidad 2.487
Punto de ebullición 85°C (100 mmHg)
Fórmula lineal I(CF2)4I
Índice de refracción 1.4294
Cantidad 25 g
Beilstein 1777548
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.84
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.