Learn More
1,4-Diyodooctafluorobutano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485277 5 g 5 g
11495277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-50-8
Fórmula molecular C4F8I2
Peso molecular (g/mol) 453.84
Número MDL MFCD00042263
Clave InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodooctafluorobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -9°C
Densidad 2.487
Punto de ebullición 85°C (100 mmHg)
Fórmula lineal I(CF2)4I
Índice de refracción 1.4294
Cantidad 5 g
Beilstein 1777548
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.84
Porcentaje de pureza 97%