Learn More
1,4-diyodobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diiodobutane |
| CAS | 628-21-7 |
| Fórmula molecular | C4H8I2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,4-Diodobutane, NSC 31721, Tetramethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodobutane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8I2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | ICCCCI |
| Nombre IUPAC | 1,4-Diiodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 309.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.8715 |