Learn More
1,4-Diiodobutano, 99 %, estable con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413317 100 g 100 g
11403317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16216.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-21-7 | C4H8I2 | 309.92 g/mol
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diiodobutano se utiliza como aditivo para mejorar el rendimiento de las células solares de la perovskita. Se utiliza como agente de entrecruzamiento para la síntesis de membranas de intercambio aniónico a partir de celulosa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-21-7
Fórmula molecular C4H8I2
Peso molecular (g/mol) 309.92
Número MDL MFCD00001099
Clave InChI ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
PubChem CID 12337
Nombre IUPAC 1,4-Diiodobutano
SMILES ICCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión 5°C to 7°C
Densidad 2.35
Punto de ebullición 108°C to 110°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.6212
Cantidad 100 g
Beilstein 1098276
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.92
Porcentaje de pureza 99%