Learn More
1,4-Diiodobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743381 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10743381 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10137793 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185970500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-38-4
Fórmula molecular C6H4I2
Peso molecular (g/mol) 329.9
Número MDL MFCD00001054
Clave InChI LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
Nombre IUPAC 1,4-diiodobenzeno
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diiodobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128°C to 132°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 285°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4I2
Cantidad 50 g
Beilstein 05, 227
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diiodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.