Learn More
1,4-Diiodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418246 25 g 25 g
11428246 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15335.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
el 1,4-diyodobenceno se utiliza en la reacción de Suzuki. Se utiliza como precursor en la preparación de ácido martinélico y 1,4-bis(p-R-feniletil)bencenos. Además, se emplea en la preparación de 1,4-diyodo-2,5-didodecilbenceno, que es un reactivo de partida para la síntesis de oligo(etilnileno de 1,4-fenileno). También se utiliza en productos de nutrición humana y animal, incluidos antisépticos y desinfectantes. Asimismo, se utiliza en películas de polarización para productos químicos de pantallas de cristal líquido.
Solubilidad
Soluble en éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-38-4
Fórmula molecular C6H4I2
Peso molecular (g/mol) 329.907
Número MDL MFCD00001054
Clave InChI LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
Nombre IUPAC 1,4-diiodobenzeno
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodobenzene
Punto de fusión 128°C to 132°C
Punto de ebullición 285°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1904546
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.91
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diiodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Diiodobenzene