Learn More
1,4-diyodobenceno-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diiodobenzene-13C6 |
| CAS | 1246817-17-3 |
| Fórmula molecular | 13C6H4I2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,4-Iodobenzene-13C6, 4-Iodophenyl Iodide-13C6, NSC 6297-13C6, p-Diiodobenzene13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | I[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 335.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.8604 |