Learn More
1,4-diyodobenceno-13C6, TRC
Código de producto. 30371492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30371492 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30371492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD466077250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodobenzene-13C6
CAS 1246817-17-3
Fórmula molecular 13C6H4I2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,4-Iodobenzene-13C6, 4-Iodophenyl Iodide-13C6, NSC 6297-13C6, p-Diiodobenzene13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES I[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
Peso molecular (g/mol) 335.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.8604
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.