Learn More
1,4-Diiodo-2,5-dimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10272532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10272532 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10272532 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13663DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H8I2
Fórmula lineal I2C6H2(CH3)2
Número MDL MFCD00829126
Sinónimo 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
Clave InChI WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
Nombre IUPAC 1,4-Diiodo-2,5-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 357.96
PubChem CID 2736171
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.95
Porcentaje de pureza 97%