Learn More
1,4-diidobenceno, TRC
Código de producto. 30375294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375294 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30375294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46607550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diidobenzene
CAS 624-38-4
Fórmula molecular C6H4I2
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Ic1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 1,4-diiodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 329.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.8402