Learn More
1,4-Dihidroxinaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 571-60-8 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Dihydroxynaphthalene, 1,4-Naphthohydroquinone, 1,4-Naphthoquinol, Hydronaphthoquinone, Naphthohydroquinone, α-Naphthoquinhydrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc(O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Naftaleno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0524 |