Learn More
1,4-Dihidroxiantraquinona, TRC
Código de producto. 30135757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135757 500 mg 500 miligramos
30138196 1 g 1 g
30003476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455593500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-64-1
Fórmula molecular C14 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Sinónimo Anthraquinone, 1,4-dihydroxy- (8CI), 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,4-Dihydroxyanthraquinone, C.I. 58050, C.I. Solvent Orange 100, C.I. Solvent Orange 86, Chinizarin, DAQ, Macrolex Orange GG, NSC 15367, NSC 229036, NSC 40899, NSC 646569, Quinizarin, Quinizarine, Smoke Orange 18, Smoke Orange R, Solvent Orange 100, Solvent Orange 86, 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinizarin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0423