Learn More
1,4-Dihidroxiantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10697672 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10607682 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081430 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10697672 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 132180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-64-1
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001209
Clave InChI GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 193.0°C
Color Marrón rojizo a naranja
Punto de ebullición 450.0°C
Temperatura de inflamación 222°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 kg
Beilstein 08, 450
Índice Merck 15, 8180
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.