Learn More
1,4-Dihidroxiantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607682 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081430 100 g Frasco de vidrio 100 g
10697672 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132180050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-64-1
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001209
Clave InChI GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 193.0°C
Color Marrón rojizo a naranja
Punto de ebullición 450.0°C
Temperatura de inflamación 222°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 450
Índice Merck 15, 8180
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.