Learn More
1,4-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404483 250 g 250 g
11494473 1000 g 1000 g
11414483 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11010.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
1,4-Dihydroxyanthraquinone is used to color gasoline and some heating oils. It is used as an intermediate for the synthesis of indanthrene- and alizarin-derived dyes. It is also used to form lake pigments with calcium, barium and lead. It may be used in the synthesis of cyclopentanoids by cyclization of α,β-unsaturated aldehyde with 1, 4 1,4-Dihydroxyanthraquinone. It has been studied as a long range emissive ratiometric fluorescent probe for live cell imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-dihidroxiantraquinona se utiliza para colorear la gasolina y algunos aceites de calefacción. Se utiliza como intermediario para la síntesis de colorantes derivados del inantreno y la alizarina. También se utiliza para formar pigmentos de lago con calcio, bario y plomo. Se puede utilizar en la síntesis de ciclopentanoides por ciclización de α,β-aldehído insaturado con 1, 4 1,4-dihidroxiantraquinona. Se ha estudiado como una sonda fluorescente radiométrica de largo alcance para imágenes de células vivas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-64-1
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.214
Número MDL MFCD00001209
Clave InChI GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión 195°C to 198°C
Punto de ebullición ∼450°C
Temperatura de inflamación 222°C (431°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1914036
Índice Merck 14,8064
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 95%