Learn More
1',4-dihidroximidazolam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1',4-Dihydroxy Midazolam |
| CAS | 64740-68-7 |
| Fórmula molecular | C18H13ClFN3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4-hydroxy-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-1-methanol, Ro 22-0284 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13ClFN3O2/c19-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)20)22-18(25)15-8-21-16(9-24)23(14)15/h1-8,18,24-25H,9H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=NC(C3=CN=C(N3C4=C2C=C(C=C4)Cl)CO)O)F |
| Peso molecular (g/mol) | 357.77 |