Learn More
Ácido 1,4-dihidroxi-2-naftoico, 98 %
Código de producto. 15486688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486688 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15486688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se sabe que el ácido 1,4-dihidroxi-2-naftoico de la Propionibacterium freudenreichii promueve la proliferación de Bifidobacterium. Tiene una posible aplicación terapéutica en el tratamiento de la psoriasis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31519-22-9
Fórmula molecular C11H8O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Número MDL MFCD00010370
Clave InChI VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dihydroxy-2-naphthoic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-dihydroxy, unii-1u77mr5q7o, 1,4-dihydroxy-2-naphtoic acid, 1,4-dohydroxy-2-naphthoic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthalic acid, cbmicro_022187, acmc-209hn7
PubChem CID 671
ChEBI CHEBI:18094
Nombre IUPAC ácido 1,4-dihidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C2C=CC=CC2=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 98%