Learn More
1,4-Dihidroxi-2-butanona, >85%, TRC
Código de producto. 30388774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388774 100 mg
30382032 50 mg
30373244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-86-3
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.1
Nombre IUPAC 1,4-dihidroxibutan-2-one
SMILES OCCC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydroxy-2-butanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c5-2-1-4(7)3-6/h5-6H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473