Learn More
1,4-Dihidro-5-[5-(2-bromoacetil)-2-etoxifenil]-1-metil-3-propil-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (puede contener 5-(2-cloroacetilo)), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydro-5-[5-(2-bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 147676-94-6 |
| Fórmula molecular | C19H21BrN4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[5-(Bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21BrN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-[5-(2-bromoacetil)-2-etoxifenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 433.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.0797 |