Learn More
1,4-Dihidro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30378610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378610 10 g 10 g
30377844 25 g -
30368796 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44974010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52980-28-6
Fórmula molecular C12H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.22
Sinónimo 3-Ethoxycarbonyl-4(1H)-quinolone, 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-7-13-10-6-4-3-5-8(10)11(9)14/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0739