Learn More
1,4-Dihidro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazina-8-carboxamida, TRC
Código de producto. 30361470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30361470 5 mg
1 options
Código de producto. 30361470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9880585MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide
CAS 287964-59-4
Fórmula molecular C6 H4 N6 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, Imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, 1,4-dihydro-3-nitro-4-oxo-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N6O4/c7-3(13)2-4-9-10-5(12(15)16)6(14)11(4)1-8-2/h1,9H,(H2,7,13)
SMILES NC(=O)c1ncn2C(=O)C(=NNc12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-nitro-4-oxo-1H-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazina-8-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 224.134
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.029