Learn More
1,4-Dihidro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazina-8-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide |
| CAS | 287964-59-4 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, Imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, 1,4-dihydro-3-nitro-4-oxo- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N6O4/c7-3(13)2-4-9-10-5(12(15)16)6(14)11(4)1-8-2/h1,9H,(H2,7,13) |
| SMILES | NC(=O)c1ncn2C(=O)C(=NNc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-nitro-4-oxo-1H-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazina-8-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 224.134 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.029 |