Learn More
Éster etílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052726 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0092.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 74936-73-5
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O6/c1-4-25-17(22)14-10(3)18-9(2)13(16(20)21)15(14)11-6-5-7-12(8-11)19(23)24/h5-8,15,18H,4H2,1-3H3,(H,20,21)
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C
Nombre IUPAC Ácido 5-etoxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 346.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1165 g/mol