Learn More
1,4-Dihidro-1-fenil-3(2H)-isoquinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydro-1-phenyl-3(2H)-isoquinolinone |
| CAS | 17507-05-0 |
| Fórmula molecular | C15H13NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-1,4-dihydroisoquinolin-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c17-14-10-12-8-4-5-9-13(12)15(16-14)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2,(H,16,17) |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0997 |