Learn More
1,4-Dihidro-1-metil-4-oxo-3-piridinacarboxamida, TRC
Código de producto. 30011036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011036 1 mg 1 miligramo
30008167 10 mg 10 miligramos
30008232 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4534151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-49-3
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo-, Nicotinamide, 1,4-dihydro-1-methyl-4-oxo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 3-(Aminocarbonyl)-1-methyl-4(1H)-pyridone, 5-Aminocarbonyl-1-methyl-4(1H)-pyridone, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
Nombre IUPAC 1-metil-4-oxopiridina-3-carboxamida
SMILES CN1C=CC(=O)C(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586
Porcentaje de pureza >95%