Learn More
1,4-Dihidro-1-metil-4-oxo-3-piridinacarboxamida-d3, TRC
Código de producto. 30388752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388752 5 mg
30384609 1 mg
30381291 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4534175MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207384-47-1
Fórmula molecular C7 2H3 H5 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 155.17
Sinónimo 1,4-Dihydro-1-(methyl-d3)-4-oxo-3-pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC 4-oxo-1-(trideuteriometil)piridina-3-carboxamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C=CC(=O)C(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0774
Porcentaje de pureza >95%