Learn More
1,4-Dihidro-1-(5-metaxi-1H-benzimidazol-2-il)-3,5-dimetil-4-oxo-2-piridinacarboxylic Ácido Amonio Sal (>85%), TRC
Código de producto. 30137650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137650 10 mg 10 miligramos
30010271 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44959510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227107-89-1
Fórmula molecular C16 H14 N3 O4 . H4 N
Peso molecular (g/mol) 330.34
Sinónimo 2-Pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-1-(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-, ammonium salt (1:1), 1,4-Dihydro-1-(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-2-pyridinecarboxylic acid ammonium salt, 1-(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid ammonium salt, 1,4-Dihydro-1-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-2-pyridinecarboxylic acid ammonium salt, 1-(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt
Nombre IUPAC azanio; 1-(5-metaxi-1H-benzimidazol-2-il)-3,5-dimetil-4-oxopiridina-2-carboxilato
SMILES [NH4+].COc1ccc2[nH]c(nc2c1)N3C=C(C)C(=O)C(=C3C(=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-1-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-2-pyridinecarboxylic Acid Ammonium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O4.H3N/c1-8-7-19(13(15(21)22)9(2)14(8)20)16-17-11-5-4-10(23-3)6-12(11)18-16;/h4-7H,1-3H3,(H,17,18)(H,21,22);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1328