Learn More
1,4-Diformilpiperazina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449246 500 g 500 g
11429246 25 g 25 g
11439246 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18097.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4164-39-0
Fórmula molecular C6H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00006153
Clave InChI CBLGQEBXWDKYDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diformylpiperazine, 1,4-piperazinedicarboxaldehyde, pubchem15032, acmc-1ago2, 1,4-piperazine dialdehyde, piperazine-1,4-dicarboxaldehyde, 1,4 piperazinedicarboxaldehyde
PubChem CID 77821
Nombre IUPAC piperazina-1,4-dicarbaldehído
SMILES O=CN1CCN(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diformylpiperazine
Punto de fusión 126°C to 129°C
Punto de ebullición 154°C (0.25 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 121175
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza ≥98%